주요 문서
SY3H6E4149A4
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-7-11(13)9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,13H,1H3
InChI key
IVAXJJJTBDVHEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62040.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62040.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)