주요 문서
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChI key
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)