주요 문서
SY3H6E413236
Synthonix Corporation
(2S)-2-(fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(S)-2-(fluoromethyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C4H8FN.C2HF3O2/c5-3-4-1-2-6-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,6H,1-3H2;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
InChI key
UYIMXDUXSJWJOJ-WCCKRBBISA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60389.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60389.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)