주요 문서
SY3H6E4131C1
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-10(16)6-13-7-14(8-13,9-13)15-11(17)19-12(2,3)4/h5-9H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI key
OLKUCSCPUFOFOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67322.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67322.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)