주요 문서
SY3H6E4131AF
Synthonix Corporation
8-Ethyl-2-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
364.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-ethyl-2-((4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Inchi Code
1S/C20H24N6O/c1-3-26-18(27)9-4-15-14-21-20(23-19(15)26)22-16-5-7-17(8-6-16)25-12-10-24(2)11-13-25/h4-9,14H,3,10-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
InChI key
BUNLBUQVVVGGJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66864.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66864.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)