주요 문서
SY3H6E41318C
Synthonix Corporation
Ethyl 5-(piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.78
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-(1-piperazinyl)-1-benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H
InChI key
IQUHEEPSXHVIPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66187.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)