주요 문서
SY3H6E4130F5
Synthonix Corporation
ethyl 2-((5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazin-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl [(5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydro-2-pyrazinyl]acetate
Inchi Code
1S/C13H22N2O4/c1-6-19-10(16)7-9-12(17-4)15-11(8(2)3)13(14-9)18-5/h8,14-15H,6-7H2,1-5H3
InChI key
YXAFYDHQYRKMKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65437.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65437.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)