주요 문서
SY3H6E412FF1
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-2,2-dimethylpent-4-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-5-12-8(11)9(3,4)6-7(2)10/h2,5-6H2,1,3-4H3
InChI key
QVPAHMHJYDYAOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60568.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60568.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)