주요 문서
SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
InChI key
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60471.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)