주요 문서
SY3H6E41225D
Synthonix Corporation
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C3H6F2O2/c4-3(5,1-6)2-7/h6-7H,1-2H2
InChI key
AMCKYDINHDOOCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63088.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63088.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)