주요 문서
SY3H6E4120E0
Synthonix Corporation
2,5-diazabicyclo[4.1.0]heptane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.07
MDL number:
Iupac Name
2,5-diazabicyclo[4.1.0]heptane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.2ClH/c1-2-7-5-3-4(5)6-1;;/h4-7H,1-3H2;2*1H
InChI key
DXHYSGZDWYNCIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60443.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60443.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)