주요 문서
SY3H6E411F90
Synthonix Corporation
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O.ClH/c1-12-6-4-11-8(9)7-5(6)2-3-10-7;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI key
DFHHUZGTJHWRNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66062.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66062.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)