주요 문서
SY3H6E41108E
Synthonix Corporation
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
VRRRMWPFDXNFBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67829.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67829.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)