주요 문서
SY3H6E40FD6B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(2-carbamoylbenzofuran-5-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-[2-(aminocarbonyl)-1-benzofuran-5-yl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H23N3O4/c1-18(2,3)25-17(23)21-8-6-20(7-9-21)13-4-5-14-12(10-13)11-15(24-14)16(19)22/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H2,19,22)
InChI key
RXWUUFACDXGVIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66205.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66205.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)