주요 문서
SY3H6E40FBA2
Synthonix Corporation
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O/c1-11-9(14)7-4-13-8-6(7)2-5(10)3-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
UTJJZKBWXLYEJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64358.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64358.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)