주요 문서
SY3H6E40F96E
Synthonix Corporation
2-(5-Bromothiophen-2-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrNS/c7-6-2-1-5(9-6)3-4-8/h1-2H,3H2
InChI key
ZFTILCZVZSZDLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61534.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61534.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)