주요 문서
SY3H6E40F0EE
Synthonix Corporation
tert-butyl (3R,4R)-rel-3-amino-4-methoxypiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-3-amino-4-methoxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-5-9(15-4)8(12)7-13/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
UVHQBZOMYULIOZ-RKDXNWHRSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60394.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60394.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)