주요 문서
SY3H6E40F0E3
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3R,4S)-3-hydroxytetrahydropyran-4-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-4-5-14-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
KWKVNKDJIRDXRH-YUMQZZPRSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60373.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60373.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)