주요 문서
SY3H6E40F0B5
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[trans-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17F3N2O2/c1-9(2,3)17-8(16)15-7-5-14-4-6(7)10(11,12)13/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t6-,7-/m1/s1
InChI key
TTZLWOFPFKRYBC-RNFRBKRXSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60257.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60257.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)