주요 문서
SY3H5815FA99
Synthonix Corporation
1-Isopropylpiperidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-isopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)9-5-3-8(10)4-6-9/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
UZRXHHMTKCJKTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24261.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24261.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)