주요 문서
SY3H5815FA78
Synthonix Corporation
6-Nitroindoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI key
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Reddish yellow - Deep yellow red
Product Link
https://synthonix.com/9406.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9406.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)