주요 문서
SY3H5815F842
Synthonix Corporation
4-Ethoxy-3-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-ethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-3-4-8-5-6(7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
ABOSMHRLVUWEMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Slightly pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/4514.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4514.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)