주요 문서
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI key
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24021.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)