주요 문서
SY3H580D8A14
Synthonix Corporation
tert-butyl (3S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-5-10(4,11)7-12/h5-7,11H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
KYRWEDDXBNZACB-JTQLQIEISA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60170.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60170.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)