주요 문서
SY3H580D8996
Synthonix Corporation
tert-butyl (3R,4R)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-4-7(6-12)8(13)5-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
InChI key
BSTWKRUNXOFBPE-SFYZADRCSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59860.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59860.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)