주요 문서
SY3H3D68269A
Synthonix Corporation
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-3-5(4-12)1-2-11-6/h1-3,12H,4H2
InChI key
UOQWDROTEICSEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/45503.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45503.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)