주요 문서
SY3H3D682468
Synthonix Corporation
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-4-6(12(7,10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChI key
QLSAMUCENQZGHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43327.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43327.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)