주요 문서
SY3H3D68234A
Synthonix Corporation
(S)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2S)-tetrahydro-2-furanylmethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2/t5-/m0/s1
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-YFKPBYRVSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40383.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40383.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)