주요 문서
SY3H3D6819A0
Synthonix Corporation
4-(1H-Pyrazol-1-yl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2
InChI key
WGNPNAOPVBYTKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47052.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47052.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)