주요 문서
SY3H3D68163E
Synthonix Corporation
6-Nitrochroman-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-nitro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
KUAWMWVXZMQZLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51224.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51224.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)