주요 문서
SY3H3D680C9C
Synthonix Corporation
Methyl (4-cyanophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (4-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
OHTZXQYRHDVXLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/53925.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53925.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)