주요 문서
SY3H3D67FE8B
Synthonix Corporation
Methyl 3-(chlorosulfonyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-(chlorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
SQIBNKUEUWGZBH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/48703.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/48703.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)