주요 문서
SY3H3D67FE7A
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI key
ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48662.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48662.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)