주요 문서
SY3H3D67FBA6
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-10-4-3-7-6(11-2)8-5(4)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI key
PCFMDDLVLHIRNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43239.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43239.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)