주요 문서
SY3H3D67D315
Synthonix Corporation
Ethyl 1,4-dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 1,4-dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-6(2)9-5-10(7)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
KJDJAZWOHDBZSZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/46990.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46990.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)