주요 문서
SY3H3D67D2A2
Synthonix Corporation
Ethyl 5,5,5-trifluoro-2,4-dioxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5,5,5-trifluoro-2,4-dioxopentanoate
Inchi Code
1S/C7H7F3O4/c1-2-14-6(13)4(11)3-5(12)7(8,9)10/h2-3H2,1H3
InChI key
ZFRNSFONDYEARZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/45944.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45944.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)