주요 문서
SY3H3D67D13C
Synthonix Corporation
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
325.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(tetradecanoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
InChI key
NZEDHZOVUDEBGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/59328.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59328.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)