주요 문서
SY3H3D67CC1D
Synthonix Corporation
Diethyl 2,5-dibromoterephthalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
380.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Inchi Code
1S/C12H12Br2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WXRSDHICEYICMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55777.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55777.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)