주요 문서
SY3H3D67C40D
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N3/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
AMEVJOWOWQPPJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/50698.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50698.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)