주요 문서
SY3H3D67C107
Synthonix Corporation
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7HCl2F3N2/c8-5-1-4(7(10,11)12)3(2-13)6(9)14-5/h1H
InChI key
WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46452.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46452.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)