주요 문서
SY3H3D67BBA3
Synthonix Corporation
1,2-dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2-dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(6(4)9)13(14)15/h1-2H
InChI key
FZHCKUHPOZBPHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44003.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44003.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)