주요 문서
SY3H3D67BB98
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethyl-N1-(2-(methylamino)ethyl)ethane-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-N~1~-[2-(methylamino)ethyl]-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H19N3/c1-8-4-6-10(3)7-5-9-2/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
ODZZIKZQNODXFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/43959.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43959.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)