주요 문서
SY3H3D67BB56
Synthonix Corporation
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/43517.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43517.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)