주요 문서
SY3H3D67BB0F
Synthonix Corporation
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChI key
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42806.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42806.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)