주요 문서
SY3H3D67BAE3
Synthonix Corporation
(2,6-Dibromopyridin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,6-dibromo-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
InChI key
OQMAYLHEFKJFQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/42635.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42635.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)