주요 문서
SY3H3D67B86A
Synthonix Corporation
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4,6-diphenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C16H11ClN2/c17-16-18-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChI key
QNGVEVOZKYHNGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/58566.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58566.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)