주요 문서
SY3H3D67ADB0
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-7-quinazolinyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O/c10-8-6-2-1-5(16-9(11,12)13)3-7(6)14-4-15-8/h1-4H
InChI key
YSAWRQYKZHJVDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/50643.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50643.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)