주요 문서
SY3H3D67ACAF
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
LREABOKKLIVXNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48087.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48087.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)