주요 문서
SY3H3D67A52C
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-chloro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
WPPROWZRWXCTSA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46753.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46753.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)