주요 문서
SY3H3D679DDA
Synthonix Corporation
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
calcium bis(3-hydroxy-3-methylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/39647.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39647.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)